Läs mer
n-Butyrophenon, 99 %
Produktkod. 11944851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11944851 500 mL Glasflaska 500ml
10704841 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11944851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154415000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-40-9
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.2
InChI-nyckel FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
IUPAC-namn 1-fenylbutan-1-on
LEDER CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyrophenone
Smältpunkt 11,0 °C till 13,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9880g/mL, 0.988
Kokpunkt 228,0 °C till 230,0 °C
Flampunkt 88 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COCH2CH2CH3
Brytningsindex 1,5185 till 1,5205
Kvantitet 500 mL
Beilstein 07,313
Formel vikt 148.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.