Läs mer
N-butyryl-L-Homoserine lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-butyryl-L-Homoserine lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 171.0895 |
| Frakt skick | Room Temperature |