Läs mer
N-Butyryl Mesalazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butyryl Mesalazine |
| CAS | 93968-81-1 |
| Molekylformel | C11H13NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-[(1-oxobutyl)amino]benzoic Acid, N-Butyryl-5-ASA |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c1-2-3-10(14)12-7-4-5-9(13)8(6-7)11(15)16/h4-6,13H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,15,16) |
| LEDER | OC1=C(C(O)=O)C=C(NC(CCC)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 5-butyramido-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vikt | 223.08 |