Läs mer
n-Caprinsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11401836 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401836 100 g 50g
1 options
Produktkod. 11401836 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520980450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 50g
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Capric Acid
CAS 334-48-5
Molekylformel C10H20O2
Kvantitet 100 g
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
InChI-nyckel GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn dekansyra
Molekylvikt (g/mol) 172.268
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
Formel vikt 172.27