Läs mer
N-Caproic Acid Isopropyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Caproic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 2311-46-8 |
| Molekylformel | C9H18O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-4-5-6-7-9(10)11-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.23 |
| Formel vikt | 158.1307 |