Läs mer
N-caproicacidsodiumsalt, 99%, BLD Pharm™
Produktkod. 31033488
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31033488 25 g
31014531 500 g
31018603 5 g
31029214 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31033488 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14382125g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-caproicacidsodiumsalt
CAS 10051-44-2
Molekylformel C6H11NaO2
MDL-nummer MFCD00059056
Kvantitet 25 g
LEDER CCCCCC([O-])=O.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 138.14
Procent renhet 99%