Läs mer
N-Caprylic anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Caprylic anhydride |
| CAS | 623-66-5 |
| Molekylformel | C16 H30 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Octanoic Acid Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O3/c1-3-5-7-9-11-13-15(17)19-16(18)14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC-namn | octanoyl octanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.408 |
| Formel vikt | 270.219 |