missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Caprylic anhydride, TRC

Produktkod. 30333032
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30333032 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30333032 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC175708500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Caprylic anhydride
CAS 623-66-5
Molekylformel C16 H30 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Octanoic Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C16H30O3/c1-3-5-7-9-11-13-15(17)19-16(18)14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC
IUPAC-namn octanoyl octanoate
Molekylvikt (g/mol) 270.408
Formel vikt 270.219
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.