Läs mer
N-Carbamimidoylacetamide, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31108816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
31108816 5 g
1 options
Produktkod. 31108816 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1430115g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Carbamimidoylacetamide
CAS 5699-40-1
Molekylformel C3H7N3O
MDL-nummer MFCD00075615
Kvantitet 5 g
LEDER CC(=O)NC(N)=N
Molekylvikt (g/mol) 101.11
Procent renhet 97%