Läs mer
N-Carbamoyl-2-fluoro-beta-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbamoyl-2-fluoro-beta-alanine |
| CAS | 5006-64-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 H7 F N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Carbamoyl-2-fluoro-β-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7FN2O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1H2,(H,8,9)(H3,6,7,10) |
| LEDER | NC(=O)NCC(F)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(carbamoylamino)-2-fluoropropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.11 |
| Visa mer |