missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Carbamoyl-(2R)-fluoro-beta-alanine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbamoyl-(2R)-fluoro-beta-alanine-13C3 |
| CAS | 1216798-07-0 |
| Molekylformel | C 13C3 H7 F N2 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-2-fluoro-propanoic Acid-13C3, α-Fluoro-β-ureidopropionic Acid-13C3, 2-Fluoro-3-ureidopropionic Acid-13C3 |
| LEDER | NC(N[13CH2][13CH](F)[13C](O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?