Läs mer
N-Carbamoyl Carbamazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea (N-Carbamoylcarbamazepine) |
| CAS | 1219170-51-0 |
| Molekylformel | C16 H13 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-carbonyl)urea, Carbamazepine Imp. C (EP), N-Carbamoylcarbamazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3O2/c17-15(20)18-16(21)19-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)19/h1-10H,(H3,17,18,20,21) |
| LEDER | NC(=O)NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | N-carbamoylbenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.29 |
| Formel vikt | 279.1008 |