Läs mer
N-karbamoyl-DL-asparaginsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11305069
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305069 10 g 10g
11315069 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17166.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 923-37-5 | C5H8N2O5 | 176.128 g/mol
N-karbamoyl-DL-asparaginsyra, är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också som ett karbamatderivat som fungerar som en mellanprodukt i pyrimidinbiosyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Karbamoyl-DL-asparaginsyra, är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också som ett karbamatderivat som fungerar som en mellanprodukt i pyrimidinbiosyntes.
Löslighet
Löslig i varmt vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 923-37-5
Molekylformel C5H8N2O5
Molekylvikt (g/mol) 176.128
MDL-nummer MFCD00042822
InChI-nyckel HLKXYZVTANABHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ureidosuccinic acid, 2-ureidosuccinic acid, n-carbamoyl-dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl-dl-aspartic acid, dl-aspartic acid, n-aminocarbonyl, 2-carbamoylamino butanedioic acid, n-carbamoylaspartic acid, carbamoyl-dl-aspartic acid, carbamylaspartic acid, 2-ureidobutanedioic acid
PubChem CID 279
ChEBI CHEBI:64850
IUPAC-namn 2-(karbamoylamino)butandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)NC(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
Smältpunkt ∼175°C (decomposition)
Beilstein 1726861
Löslighetsinformation Soluble in hot water.
Kvantitet 10 g
Formel vikt 176.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.