Läs mer
N-karbamoyl-DL-asparaginsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid |
| CAS | 923-37-5 |
| Molekylformel | C5H8N2O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(Aminocarbonyl)Aspartic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12) |
| LEDER | NC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(karbamoylamino)butanedioinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.13 |
| Formel vikt | 176.0433 |