Läs mer
N-karbamoyl-DL-asparaginsyra, TRC
Produktkod. 30353861
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30353861 50 mg
1 options
Produktkod. 30353861 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18368050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid
CAS 923-37-5
Molekylformel C5H8N2O5
Kvantitet 50 mg
Synonym N-(Aminocarbonyl)Aspartic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12)
LEDER NC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(karbamoylamino)butanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 176.13
Formel vikt 176.0433