Läs mer
N-Carbamoyl Linagliptin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbamoyl Linagliptin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29N9O3/c1-4-5-13-34-21-22(31-25(34)33-12-8-9-17(14-33)29-24(27)37)32(3)26(38)35(23(21)36)15-20-28-16(2)18-10-6-7-11-19(18)30-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15H2,1-3H3,(H3,27,29,37) |
| Formel vikt | 515.2393 |
| Procent renhet | >95% |