Läs mer
N-Carbamoylmaleimide, tech. 90%
Produktkod. 11444654
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444654 50 g 50g
11434654 10 g 10g
11454654 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444654 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13685.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3345-50-4 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3345-50-4
Molekylformel C5H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 140.098
MDL-nummer MFCD00014539
InChI-nyckel BNPFHEFZJPVCCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbamoylmaleimide, n-carbamylmaleimide, 2,5-dioxo-3-pyrroline-1-carboxamide, 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxamide, n-carbamoylmaleiimide, 3-pyrrolinecarboxamide, 2,5-dioxo, 3-pyrroline-2,5-dione, 1-carbamoyl, 1h-pyrrole-1-carboxamide, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-9ci, 2,5-dihydro-2,5-dioxo-1h-pyrrole-1-carboxamide, 2,5-dioxoazolinecarboxamide
PubChem CID 76868
IUPAC-namn 2,5-dioxopyrrol-1-karboxamid
LEDER C1=CC(=O)N(C1=O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Carbamoylmaleimide
Smältpunkt 157°C to 160°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 117919
Formel vikt 140.1
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.