Läs mer
N-Carbamyl-L-glutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbamyl-L-glutamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 190.059 |
| Frakt skick | Room Temperature |