Läs mer
N-karbetoxi-4-pipridon, 98,5+%
Produktkod. 10439090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10439090 10 g Glasflaska 10g
10092200 50 g Glasflaska 50g
10628644 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10439090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167240100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 29976-53-2 | C8H13NR3 | 171,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29976-53-2
Molekylformel C8H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 171.2
MDL-nummer MFCD00006188
InChI-nyckel LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbethoxy-4-piperidone, ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, n-carboethoxy-4-piperidone, 1-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-carbethoxy-4-piperidone, 4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, n-ethoxycarbonyl-4-piperidone, unii-7h5jx1s259, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 34767
IUPAC-namn etyl-4-oxopiperidin-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1350g/mL, 1.135
Kokpunkt 95.0°C to 98.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4740 to 1.4760
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 171.2
Procent renhet 98.5+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Carbethoxy-4-piperidone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.