Läs mer
N-karbetoxyftalimid, TRC
Produktkod. 30354066
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30354066 5 g
1 options
Produktkod. 30354066 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1761155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Carbethoxyphthalimide
CAS 22509-74-6
Molekylformel C11H9NO4
Kvantitet 5 g
Synonym ,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-(Carbethoxy)phthalimide, Carbethoxyphthalimide, Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydroisoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-2-carboxylate, Ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, Ethyl N-phthaloylcarbamate, N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide, N-Carbethoxyphthalimide, N-Carboethoxyphthalimide, NSC 76576, Nefkens' reagent, Reagents, Nefkens', Ethyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn etyl 1,3-dioxoisoindol-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 219.19
Formel vikt 219.0532