missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Carbobenzoxy-L-tryptophanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbobenzoxy-L-tryptophanamide |
| CAS | 20696-64-4 |
| Molekylformel | C19H19N3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-(1-carbamoyl-2-indol-3-ylethyl)carbamic Acid Benzyl Ester, [(2S)-2-amino-1-(1H-indol-3-ylmethyl)-2-oxoethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester, N-(Benzyloxycarbonyl)tryptophanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O3/c20-18(23)17(10-14-11-21-16-9-5-4-8-15(14)16)22-19(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,11,17,21H,10,12H2,(H2,20,23)(H,22,24)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | benzyl N-[(2S)-1-amino-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vikt | 337.1426 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?