Läs mer
N-Carbobenzoxyglycine-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbobenzoxyglycine-13C2,15N |
| CAS | 525587-92-2 |
| Molekylformel | C813C2H1115NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]glycine-1,2-13C2,15N, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]glycine-13C2,15N, N-Carboxyglycine N-Benzyl Ester-13C2,15N, N-Gly-OH-13C2,15N, (Carbobenzoxy)glycine-13C2,15N, (Carbobenzyloxy)glycine-13C2,15N, 2-(Benzyloxycarbonylamino)acetic Acid-13C2,15N, Benzyloxycarbonylglycine-13C2,15N, N-(Benzyloxycarbonyl)glycine-13C2,15N, N-Cbz-glycine-13C2,15N, N-(Carbobenzoxy)glycine-13C2,15N, N-(Carbobenzyloxy)glycine-13C2,15N, N-(α-Carbobenzoxy)glycine-13C2,15N, NSC 2526-13C2,15N, Nα-(Benzyloxycarbonyl)glycine-13C2,15N, Z-Glycine-13C2,15N, [[(Benzyloxy)carbonyl]amino]acetic Acid-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO4/c12-9(13)6-11-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,14)(H,12,13)/i6+1,9+1,11+1 |
| LEDER | O[13C]([13CH2][15NH]C(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O |
| IUPAC-namn | 2-(phenylmethoxycarbonylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.18 |
| Formel vikt | 212.0726 |