Läs mer
N-Carbobenzoxyglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbobenzoxyglycine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO4/c12-9(13)6-11-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,14)(H,12,13) |
| Formel vikt | 209.0688 |