missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Carbobenzyloxy-D-aspartic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbobenzyloxy-D-aspartic Acid |
| CAS | 78663-07-7 |
| Molekylformel | C12 H13 N O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.23 |
| Formel vikt | 267.0743 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?