missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-karbobenzyloxi-D-serin-beta-lakton, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbobenzyloxy-D-serine-beta-lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO4/c13-10-9(7-15-10)12-11(14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 221.0688 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?