Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-karbobensyloxi-L-alanin, 98 %
Product Code. 10543341 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10543341 5 g Glasflaska 5g
10032230 25 g Glasflaska 25g
10299443 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10543341 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 169000050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Add to basket
CAS: 1142-20-7 | C11H13NO4 | 223,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1142-20-7
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.23
MDL-nummer MFCD00002640
InChI-nyckel TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
PubChem CID 736104
IUPAC-namn (2S)-2-(fenylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Carbobenzyloxy-L-alanine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 82°C to 84°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -15
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 223.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.