Läs mer
N-ε -Karbobensyloxi-L-lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3757493 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10404355
Brand: Thermo Scientific Acros 108360010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1155-64-2
Molekylformel C14H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 280.324
MDL-nummer MFCD00002638
InChI-nyckel CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Synonym h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
PubChem CID 1715626
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nε-Carbobenzyloxy-L-lysine
Smältpunkt 259.0°C
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NH2)CO2H
Specifik rotation + 15.50
Sulfaterad ask 0.2% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Vatten 0.5% max. (K.F.)
IUPAC-namn (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
Specifikt rotationsförhållande +15.50 (20.00°C c=1,1N HCl)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 280.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.