Läs mer
N-Carbobenzyloxy-L-methionine, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbobenzyloxy-L-methionine |
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 67°C to 70°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 25 g |
| Specifik rotation | -27 |
| Formel vikt | 283.35 |
| Visa mer |