Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-karbobensyloxi-L-fenylalanin, 99+%
Produktkod. 10338960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10338960 25 g Glasflaska 25g
10237500 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10338960 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 275960250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1161-13-3 | C17H17NO4 | 299.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1161-13-3
Molekylformel C17H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 299.33
MDL-nummer MFCD00020418
InChI-nyckel RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Synonym z-phe-oh, n-cbz-l-phenylalanine, carbobenzoxyphenylalanine, cbz-phe-oh, n-carbobenzoxy-l-phenylalanine, carbobenzoxy-l-phenylalanine, z-l-phenylalanine, benzyloxycarbonyl phenylalanine, n-carbobenzyloxy-l-phenylalanine
PubChem CID 70878
IUPAC-namn (2S)-3-fenyl-2-(fenylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanine
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 85°C to 88°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Kvantitet 25 g
Specifik rotation + 5
Formel vikt 299.32
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.