Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-karbobensyloxi-L-valin, 99+%
Produktkod. 10287400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10287400 5 g Glasflaska 5g
10388810 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10287400 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 275940050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1149-26-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1149-26-4
Molekylformel C13H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 251.28
MDL-nummer MFCD00008922
InChI-nyckel CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-valine, n-cbz-l-valine, z-val-oh, cbz-l-valine, n-benzyloxycarbonyl-l-valine, n-carbobenzoxy-l-valine, z-l-val-oh, carbobenzoxy-l-valine, z-valine, carbobenzyloxy-l-valine
PubChem CID 726987
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Carbobenzyloxy-L-valine
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58°C to 60°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 1502
Specifik rotation -4
IUPAC-namn (2S)-3-metyl-2-(fenylmetoxikarbonylamino)butansyra
Formel vikt 251.28
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.