missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Carbobenzyloxy Mannosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbobenzyloxymannosamine |
| CAS | 137157-50-7 |
| Molekylformel | C14 H19 N O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO7/c16-6-9-11(17)12(18)10(13(19)22-9)15-14(20)21-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13,16-19H,6-7H2,(H,15,20)/t9-,10+,11-,12-,13?/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)[C@@H](NC(=O)OCc2ccccc2)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | benzyl N-[(3S,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.3 |
| Formel vikt | 313.1162 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?