Läs mer
N-Carbonyl-L-Tyrosine Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbonyl-L-Tyrosine Anhydride |
| CAS | 3415-08-5 |
| Molekylformel | C10H9NO4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (4S)-4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,5-oxazolidinedione, (S)-4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,5-oxazolidinedione, L-Tyrosine N-carboxyanhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO4/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)15-10(14)11-8/h1-4,8,12H,5H2,(H,11,14)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | Oc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)OC2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | (4S)-4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3-oxazolidine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.18 |
| Formel vikt | 207.0532 |