missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Carbonyl-L-Tyrosine Anhydride, TRC

Produktkod. 30357229
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357229 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30357229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1773001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Carbonyl-L-Tyrosine Anhydride
CAS 3415-08-5
Molekylformel C10H9NO4
Kvantitet 1 g
Synonym (4S)-4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,5-oxazolidinedione, (S)-4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,5-oxazolidinedione, L-Tyrosine N-carboxyanhydride
InChI formel InChI=1S/C10H9NO4/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)15-10(14)11-8/h1-4,8,12H,5H2,(H,11,14)/t8-/m0/s1
LEDER Oc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)OC2=O)cc1
IUPAC-namn (4S)-4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3-oxazolidine-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 207.18
Formel vikt 207.0532
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.