missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Carboxyalanine Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carboxyalanine Anhydride |
| CAS | 2224-52-4 |
| Molekylformel | C4 H5 N O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (4S)-4-Methyl-2,5-oxazolidinedione, (4S)-4-Methyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione, (S)-4-Methyl-2,5-oxazolidinedione, Alanine N-Carboxyanhydride, L-4-Methyl-2,5-oxazolidinedione, L-Alanine N-Carboxyanhydride, N-Carboxy-L-alanine N-carboxy Anhydride, N-Carboxy-L-alanine Anhydride, N-Carboxyalanine Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO3/c1-2-3(6)8-4(7)5-2/h2H,1H3,(H,5,7)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1NC(=O)OC1=O |
| IUPAC-namn | (4S)-4-methyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.09 |
| Formel vikt | 115.0269 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?