Läs mer
N-Carboxybenzyl-L-serine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carboxybenzyl-L-serine |
| CAS | 1145-80-8 |
| Molekylformel | C11H13NO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Z-Ser-OH, Z-Serine-OH, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropanoic Acid, Benzyloxycarbonyl-L-serine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serine, N-Carbobenzoxy-L-serine, N-Carbobenzyloxy-L-serine, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]serine, NSC 286604 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO5/c13-6-9(10(14)15)12-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.22 |
| Formel vikt | 239.0794 |