Läs mer
N-Carboxybenzyl Valbenazine, TRC
Produktkod. 30364736
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30364736 25 mg
1 options
Produktkod. 30364736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17812525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Carboxybenzyl Valbenazine
CAS 1025504-76-0
Molekylformel C32H44N2O6
Kvantitet 25 mg
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-Valine (2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C32H44N2O6/c1-20(2)14-24-18-34-13-12-23-15-28(37-5)29(38-6)16-25(23)26(34)17-27(24)40-31(35)30(21(3)4)33-32(36)39-19-22-10-8-7-9-11-22/h7-11,15-16,20-21,24,26-27,30H,12-14,17-19H2,1-6H3,(H,33,36)/t24-,26-,27-,30+/m1/s1
LEDER COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)[C@@H](C[C@@H]3c2cc1OC)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc4ccccc4)C(C)C
IUPAC-namn [(2R,3R,11bR)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizin-2-yl] (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoate
Molekylvikt (g/mol) 552.7
Formel vikt 552.3199