missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(Carboxymethyl)amphetamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30367171
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367171 100 mg
30354055 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367171 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC181140100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 60342-93-0
Molekylformel C11H15NO2•HCl
Molekylvikt (g/mol) 193.243646
Synonym N-(α-Methylphenethyl)glycine Hydrochloride
IUPAC-namn 2-(1-phenylpropan-2-ylamino)acetic acid;hydrochloride
LEDER [H][C@]1(CN(C)CC2)N2C3=CC=CC=C3CC4=CC=CC=C14

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(Carboxymethyl)amphetamine Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-9(12-8-11(13)14)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12H,7-8H2,1H3,(H,13,14);1H
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.