Läs mer
N-(Carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium, Inner Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Capstone Product B |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19F13N2O4S/c1-30(2,8-9(31)32)6-3-5-29-35(33,34)7-4-10(16,17)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h29H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 570.0858 |
| Procent renhet | >95% |