Läs mer
N-(Carboxymethyl)-N,N,N-trimethyl-d3-ammonium Chloride (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1219349-47-9 |
| Molekylformel | C5 2H3 H9 N O2 . Cl |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1 H/i1D3; |
| LEDER | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | carboxymethyl-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.63 |
| Formel vikt | 156.0745 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |