missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(Carboxymethyl)-N-(phosphonomethyl)-glycine, TRC

Produktkod. 30368423
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30368423 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30368423 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1763902.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid monohydrate
CAS 5994-61-6
Molekylformel C5 H10 N O7 P . H2 O
Kvantitet 2.5 g
Synonym N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic Acid, Acetic acid, [(phosphonomethyl)imino]di- (6CI,7CI,8CI), N-(Carboxymethyl)-N-(phosphonomethyl)glycine, Aminomethylphosphonic N,N-diacetic acid, MON 820, N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid, Nitrilodiacetic acid methylphosphonic acid, Nitrilotris(methylene) triphonic acid, PMIDA, Phosphonomethyliminodiacetic acid
InChI formel InChI=1S/C5H10NO7P/c7-4(8)1-6(2-5(9)10)3-14(11,12)13/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13)
LEDER OC(=O)CN(CC(=O)O)CP(=O)(O)O
IUPAC-namn 2-[carboxymethyl(phosphonomethyl)amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 245.12
Formel vikt 227.0195
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.