missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Carboxymethyl)-N-(phosphonomethyl)-glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid monohydrate |
| CAS | 5994-61-6 |
| Molekylformel | C5 H10 N O7 P . H2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic Acid, Acetic acid, [(phosphonomethyl)imino]di- (6CI,7CI,8CI), N-(Carboxymethyl)-N-(phosphonomethyl)glycine, Aminomethylphosphonic N,N-diacetic acid, MON 820, N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid, Nitrilodiacetic acid methylphosphonic acid, Nitrilotris(methylene) triphonic acid, PMIDA, Phosphonomethyliminodiacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10NO7P/c7-4(8)1-6(2-5(9)10)3-14(11,12)13/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13) |
| LEDER | OC(=O)CN(CC(=O)O)CP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | 2-[carboxymethyl(phosphonomethyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.12 |
| Formel vikt | 227.0195 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?