Läs mer
N-(Carboxymethyl)phenylephrine ((R)-N-(2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylglycine), Mikromol™
Beskrivning
N-(Carboxymethyl)phenylephrine ((R)-N-(2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylglycine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Carboxymethyl)phenylephrine |
| CAS | 1094089-46-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(Carboxymethyl)phenylephrine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (R)-N-(2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylglycine, N-(carboxymethyl)phenylephrine, (((2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)(methyl)amino)acetic acid, Phenylephrine Related Compound G |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4/c1-12(7-11(15)16)6-10(14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5,10,13-14H,6-7H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-methylamino]acetic acid |
| Visa mer |