missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(Carboxypropyl)-N,N,N-trimethyl-d9-ammonium Chloride, CDN

Produktkod. 30318105
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318105 0.01 g
30321604 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318105 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND67890.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material gamma-Butyrobetaine trimethyl-d9 hydrochloride
CAS 85806-17-3
Molekylformel C7 2H9 H7 N O2 . Cl
Kvantitet 0.01 g
InChI formel InChI=1 S/C7H15NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-6H2,1-3H3;1 H/i1D3,2D3,3D3;
LEDER [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CCCC(=O)O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 3-carboxypropyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 190.72
Formel vikt 190.1434 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.