Läs mer
N-CBZ-1,4-Diaminobutane HCl, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Carbobenzoxy-1,4-diaminobutane Hydrochloride |
| CAS | 18807-73-3 |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (4-aminobutyl)carbamic Acid, Benzyl Ester, Monohydrochloride (8CI), (4-aminobutyl)-carbamic Acid, Phenylmethyl Ester Monohydrochloride (9CI), (4-aminobutyl)-carbamic Acid, Phenylmethyl Ester Hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2.ClH/c13-8-4-5-9-14-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2,(H,14,15);1H |
| LEDER | Cl.NCCCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzyl N-(4-aminobutyl)carbamate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.74 |
| Formel vikt | 258.1135 |