Läs mer
N-CBZ-D-glutamic acid α-benzyl ester, 98%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-CBZ-D-glutamic acid α-benzyl ester |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 97°C to 98°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Specifik rotation | 24 |
| Formel vikt | 371.39 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- N-Cbz-D-Glutamic acid alpha-benzyl ester