Läs mer
N-Cbz-D-metionin, TRC
Produktkod. 30363136
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30363136 5 g
1 options
Produktkod. 30363136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2277405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Cbz-D-methionine
CAS 28862-80-8
Molekylformel C13H17NO4S
Kvantitet 5 g
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-methionine
InChI formel InChI=1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m1/s1
LEDER O=C(O)[C@H](NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)CCSC
IUPAC-namn ((benzyloxi)karbonyl)-D-metionin
Molekylvikt (g/mol) 283.34
Formel vikt 283.09