Läs mer
N-Cbz-L-isoleucin, TRC
Produktkod. 30349713
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30349713 50 g
1 options
Produktkod. 30349713 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC22755050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine
CAS 3160-59-6
Molekylformel C14 H19 N O4
Kvantitet 50 g
Synonym L-Isoleucine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester (6CI,7CI), Isoleucine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-isoleucine, CBZ-L-Isoleucine, N-(Benzyloxycarbonyl)isoleucine, N-(Carbobenzyloxy)isoleucine, N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine, N-Carbobenzoxy-L-isoleucine, N-Carbobenzyloxy-L-isoleucine, (2S,3S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylpentanoic acid, CBZ-L-isoleucine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m0/s1
LEDER CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S)-3-metyl-2-(fenylmetoxykarbonylamino)pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 265.3
Formel vikt 265.1314