Läs mer
N-Cbz-L-leucin, TRC
Produktkod. 30362950
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30362950 10 g
1 options
Produktkod. 30362950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC22776010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxycarbonyl-L-leucine
CAS 2018-66-8
Molekylformel C14 H19 N O4
Kvantitet 10 g
Synonym N-Benzyloxycarbonyl-L-leucine, L-Leucine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Leucine, N-carboxy-, N-benzyl ester (6CI), Leucine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L- (7CI,8CI), N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucine, (Benzyloxycarbonyl)leucine, (Carbobenzoxy)leucine, (Carbobenzyloxy)-L-leucine, Benzyloxycarbonyl-L-leucine, CBZ-L-leucine, Carbobenzoxy-L-leucine, L-(Carbobenzyloxy)leucine, L-N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-leucine, N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, N-(Carbobenzoxy)leucine, N-Carbobenzoxy-L-leucine, N-Carbobenzyloxy-L-leucine, N-Carboxy-L-leucine N-benzyl ester, NSC 60039, CBZ-L-leucine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-4-metyl-2-(fenylmetoxykarbonylamino)pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 265.3
Formel vikt 265.1314