missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Chloro-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Chloro-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate |
| CAS | 1126272-77-2 |
| Molekylformel | C13H22ClNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Chloro-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl 2-Propenoic Acid 2-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22ClNO2/c1-9(2)11(16)17-10-7-12(3,4)15(14)13(5,6)8-10/h10H,1,7-8H2,2-6H3 |
| LEDER | CC(=C)C(=O)OC1CC(C)(C)N(Cl)C(C)(C)C1 |
| IUPAC-namn | (1-chloro-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.77 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?