Läs mer
N-Chloro Ethyl ThioTEPA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Chloro Ethyl ThioTEPA |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13ClN3PS/c7-1-2-8-11(12,9-3-4-9)10-5-6-10/h1-6H2,(H,8,12) |
| Formel vikt | 225.0256 |
| Procent renhet | >95% |